Learn More
DWK Life Sciences Pipette volumétrique, en verre sodocalcique, classe B, impression à diffusion ambrée
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités.
Marque:  DWK Life Sciences 243371404
Code produit. 15231939
  • 85.15€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les tolérances de teneur en volume des pipettes étalonnables correspondent aux limites d’erreur des réglementations allemandes relatives aux poids et mesures ainsi qu’aux normes ISO et DIN. Les pipettes sont en verre sodocalcique et sont conformes à la classe B. L’échelle est imprimée en couleur ambre.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
  • Le soufflage permet de maintenir et de distribuer différentes quantités de liquides en portions de même taille
  • Impression ambrée vitrifiée très résistante
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Mesure et décantation précises de liquides ; mesure volumétrique ; prélèvement et distribution d’une quantité totale définie
± 0,05 ml
530 mm
Verre sodocalcique
6/boîte
25 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Pipette volumétrique, en verre sodocalcique, classe B, impression à diffusion ambrée > 25 ml