Learn More
Socorex™ Module volumétrique pour micropipettes Acura™ à 8 canaux
Augmentez la polyvalence de votre module de commande pour micropipettes électroniques Acura™ et économisez les coûts en l'accessoirisant avec l'un des 27 modules volumétriques disponibles. Le module volumétrique pour micropipettes à 8 canaux Socorex™ est un choix excellent et facilement montable/amovible pour vos besoins de micropipetage multicanaux.
Marque:  Socorex™ 800.08.050
Code produit. 10682373
  • 523.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un des 27 ensembles volumétriques disponibles.
    • Augmentez la polyvalence et économisez les coûts.
  • Démontage et remontage sans outils.
  • Les spécificités d'étalonnage des modules supplémentaires - définies par le CQ d'usine ou par le propriétaire de pipettes - sont conservées dans la mémoire de l'instrument.
Spécification
Spécification
Pipette à 8 canaux
Acura™
50 μl
Acura™ Electro 926 Micropipette
8
Module micropipette volumétrique
Pipette à 8 canaux
1 unité