missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Fiole jaugée en verre borosilicaté marron avec bouchon
Simply and accurately measure required sample volumes. Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper Conformity Certified is thick-walled, clearly marked and labeled, and has a solid finish
Marque: Karl Hecht™ 42096024
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Duran™ borosilicate glass 3.3.
- Standard type.
- Standard ground and interchangeable NS stopper of polyethylene.
- Fused blue graduation.
- Thick-walled, solid finish.
- Clearly legible figures and marks.
- Conformity certified.
- Individual test- or lot-control certificate available from manufacturer with surcharge.
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
20 mL | |
Large | |
0.06 mL | |
Bouchon NS |
Polyethylene | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Fiole jaugée | |
Oui | |
NS 12/21 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu