Learn More
Buerkle™ Tête de volume pour PharmaPicker
Embouts de volume à insérer dans le cylindre de prélèvement PharmaPicker.
Marque:  Buerkle™ 5346-2125
Code produit. 11712493
  • 129.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
D’autres volumes d’échantillonnage sont disponibles sur demande !
Description
Description
  • Embouts de volume à insérer dans le cylindre de prélèvement PharmaPicker
  • Quantité d’échantillonnage de 0,1 à 1,2 ml pour le cylindre de prélèvement 5346-1000
  • Quantité d’échantillonnage de 1,25 à 2,5 ml pour le cylindre de prélèvement 5346-2000
  • Acier inox AISI 316L (1.4404)
Spécification
Spécification
Tête de volume
Autoclavable
Électro-poli
Acier inoxydable (V4A)
1,25 ml
PharmaPicker