missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mélange d’organismes volatils, faible niveau, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep 60-BIG-MIX-200
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 | 200μg/ml |
1,1,1-Trichloroéthane | 71-55-6 | 200μg/ml |
1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 | 200μg/ml |
1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 | 200μg/ml |
1,1-Dichloroéthane | 75-34-3 | 200μg/ml |
1,1-Dichloroéthène | 75-35-4 | 200μg/ml |
1,1-Dichloropropène | 563-58-6 | 200μg/ml |
1,2,3-Trichlorobenzène | 87-61-6 | 200μg/ml |
1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 200μg/ml |
1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 | 200μg/ml |
1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 | 200μg/ml |
1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 200μg/ml |
Dibromoéthane | 106-93-4 | 200μg/ml |
1,2-Dichlorobenzène | 95-50-1 | 200μg/ml |
1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 200μg/ml |
1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 200μg/ml |
Mésitylène | 108-67-8 | 200μg/ml |
1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | 200μg/ml |
1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 200μg/ml |
1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 200μg/ml |
2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 200μg/ml |
2-Chlorotoluène | 95-49-8 | 200μg/ml |
4-Chlorotoluène | 106-43-4 | 200μg/ml |
Benzène | 71-43-2 | 200μg/ml |
Bromobenzène | 108-86-1 | 200μg/ml |
Bromochlorométhane | 74-97-5 | 200μg/ml |
Bromodichlorométhane | 75-27-4 | 200μg/ml |
Bromoforme | 75-25-2 | 200μg/ml |
Bromométhane | 74-83-9 | 200μg/ml |
Carbone tétrachlorure | 56-23-5 | 200μg/ml |
Chlorobenzène | 108-90-7 | 200μg/ml |
Chloroéthane | 75-00-3 | 200μg/ml |
Chloroforme | 67-66-3 | 200μg/ml |
Chlorométhane | 74-87-3 | 200μg/ml |
cis-1,2-dichloroéthène | 156-59-2 | 200μg/ml |
(Z)-1,3-Dichloropropène | 10061-01-5 | 200μg/ml |
Dibromochlorométhane | 124-48-1 | 200μg/ml |
Dibromométhane | 74-95-3 | 200μg/ml |
Dichlorodifluorométhane | 75-71-8 | 200μg/ml |
Éthylbenzène | 100-41-4 | 200μg/ml |
Hexachlorobutadiène | 87-68-3 | 200μg/ml |
Isopropylbenzène | 98-82-8 | 200μg/ml |
Dichlorométhane | 75-09-2 | 200μg/ml |
m-Xylène | 108-38-3 | 200μg/ml |
Naphtalène | 91-20-3 | 200μg/ml |
n-butylbenzène | 104-51-8 | 200μg/ml |
N-propylbenzène | 103-65-1 | 200μg/ml |
o-Xylène | 95-47-6 | 200μg/ml |
p-Isopropyltoluène | 99-87-6 | 200μg/ml |
P-Xylène | 106-42-3 | 200μg/ml |
sec-Butylbenzène | 135-98-8 | 200μg/ml |
Styrène | 100-42-5 | 200μg/ml |
tert-Butylbenzène | 98-06-6 | 200μg/ml |
Tétrachloroéthène | 127-18-4 | 200μg/ml |
Toluène | 108-88-3 | 200μg/ml |
trans-1,2-Dichloroéthène | 156-60-5 | 200μg/ml |
trans-1,3-Dichloropropène | 10061-02-6 | 200μg/ml |
Trichloréthylène | 79-01-6 | 200μg/ml |
Trichlorofluorométhane | 75-69-4 | 200μg/ml |
Chlorure de vinyle | 75-01-4 | 200 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Volatile Organics Mix (Low Level) | |
1 mL | |
87-68-3, 98-82-8, 108-38-3, 87-61-6, 96-18-4 | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques | |
For US EPA Methods 502.2, 524, 624, 8260, 8260B | |
Methanol-P&T |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
98.8, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02 | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. | |
200 μg/ml | |
1,1,1 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Volatile Organics Mix (Low Level)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire