Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre sodocalcique classe A USP Volac™ avec certificat de contrôle
Marquage individuel avec la durée du débit de transfert. Les pipettes à poire en verre sodocalcique classe A USP Poulten Graf™ Volac™ avec certificat de contrôle sont garanties pour donner des volumes et des temps de débit dans les limites de Classe A.
Marque: Poulten Graf™ US371/WAC/A/5
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Numéroté individuellement et conforme aux normes USP/ISO/BS et DIN
- Graduation indélébile ambrée
- Étalonnées pour délivrer
Spécification
Certificat d’étalonnage/Respect des niveaux de précision des normes USP/ISO/BS et DIN | |
Verre sodocalcique | |
Lot de 5 | |
1 mL |
A | |
Oui | |
0,006 mL | |
Pipette à poire |