Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette à poire VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique pour des mesures précises d’un volume de solution.
Marque: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/A/5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Graduation ambrée
- Avec 1 trait
- Conformité approuvée
- Avec certificat de lot
- Avec certificat unique
Spécification
Autoclavable | |
AS | |
Non stérile | |
Ring marks | |
0.008 mL | |
Pipette avec poire à un trait, VOLAC FORTUNA, avec certificat unique |
EN ISO 648 | |
Soda Lime Glass | |
Ambré | |
5 | |
1 mL | |
Reusable |