Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette à poire VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique pour des mesures précises d’un volume de solution.
Marque:  Poulten & Graf GmbH R371/WAC/J/5
Code produit. 15519441
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Graduation ambrée
  • Avec 1 trait
  • Conformité approuvée
  • Avec certificat de lot
  • Avec certificat unique
Spécification
Spécification
Autoclavable
AS
Non stérile
Ring marks
0.05 mL
Pipette avec poire à un trait, VOLAC FORTUNA, avec certificat unique
EN ISO 648
Soda Lime Glass
Ambré
5
50 mL
Reusable