Learn More
Poulten Graf™ Burettes en verre borosilicaté Volac™ avec certificat et clé en verre
Code produit. p-8005200
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10595332
Marque: Poulten Graf™ RB9803/WAC/Y
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotées d’une bride sur la partie supérieure pour faciliter le remplissage. Les burettes en verre borosilicaté Poulten Graf™ Volac™ avec certificat et clé en verre présentent des chiffres en gras et des lignes de graduation fines.
  • Les jets en verre amovibles sont dotés du numéro d’instrument inscrit pour la traçabilité
  • Temps d’écoulement inscrit sur l’instrument
  • Certificat spécifiant la précision à trois points fournis
  • Production conforme à la norme BS ISO 385
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 820 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,02 mL
Comprend Clé en verre interchangeable dans un corps en verre
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ± 0,02 ml
Type Buret volumétrique
Class Classe AS
Certifications/Conformité BS 846, ISO 385