Learn More
Poulten Graf™ Burette à alésage unique en verre borosilicaté Volac
Code produit. 10361552
Code produit. 10361552
Marque: Poulten Graf™ RB9803/WAC/I
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec robinet d’arrêt en PTFE interchangeable et certificat d’étalonnage
Robinet d’arrêt en verre interchangeable Volac de 100 ml x 0,2 ml
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 100 ml
Longueur (métrique) 870 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,2 ml
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE interchangeable et certificat d’étalonnage
Balance Blanc
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ± 0,1 ml
Type Buret volumétrique
Class Classe AS
Certifications/Conformité BS 846