Learn More
Poulten Graf™ Burette en verre borosilicaté Volac de classe A
Marque: Poulten Graf™ RB9803/NC/I
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Bleu | |
870 mm | |
0,2 ml | |
Blanc | |
Verre | |
Burette volumétrique |
100 ml | |
Verre borosilicaté | |
Robinet d’arrêt en PTFE interchangeable | |
Droit | |
± 0,1 ml | |
Classe AS |