Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester anti-fraude avec motif VOID
Le polyester anti-fraude (B-7546) laisse une inscription VOID lors du retrait de l’étiquette et un motif VOID sur la surface de l’étiquette pour empêcher toute réutilisation.
Marque: Brady™ 173732
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester blanc brillant avec adhésif acrylique infalsifiable idéal pour les plaques signalétiques et de série nécessitant de hautes performances et l'indication du retrait de l'étiquette
- Excellente résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'eau
- Conformes à la norme UL et homologué CSA
- Température d'utilisation de -40 à 80°C (-40 à 175°F)
Spécification
Non autoclavable | |
Tamper-evident | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
No | |
Rectangle | |
-20°C à +100°C | |
0.08 mm | |
0.5 in. | |
25.4 mm |
ASTM D 1000, ASTM G 26, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-4°F to +212°F | |
0,0032 in | |
0,5 x 1 in | |
1 in | |
12.7 mm |