Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé mat anti-fraude avec motif VOID
Le consommable B-7576 a été conçu pour laisser une inscription VOID lors de son retrait. L’inscription apparaît également sur la surface de l’étiquette pour empêcher toute réutilisation.
56.50€ - 93.20€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Recognized |
Type d’adhésif | Tamper-evident |
Revêtement | None |
Couleur | Silver |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17871629
|
Brady™
173733 |
0,5 x 1 in | 12.7 mm |
93.20€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17851579
|
Brady™
173830 |
1 x 1,5 in | 25.4 mm |
73.45€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17821489
|
Brady™
173871 |
1,9 x 3 in | 48.26 mm |
79.10€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17871469
|
Brady™
173747 |
2 x 1 in | 50.8 mm |
56.50€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Étiquettes idéales pour les plaques signalétiques et de série nécessitant de hautes performances et l'indication du retrait de l'étiquette
- Soyez prudent lors de la manipulation pour préserver le motif VOID
- À utiliser avec les imprimantes à transfert thermique
- Conformes à la directive RoHS 2011/65/UE
Spécification
Non autoclavable | |
Tamper-evident | |
Silver | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
No | |
-94°F to +212°F | |
0,0028 in |
ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-70°C à +100°C | |
0.071 mm |