Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé mat anti-fraude avec motif VOID
Le consommable B-7576 a été conçu pour laisser une inscription VOID lors de son retrait. L’inscription apparaît également sur la surface de l’étiquette pour empêcher toute réutilisation.
Marque: Brady™ 173830
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes idéales pour les plaques signalétiques et de série nécessitant de hautes performances et l'indication du retrait de l'étiquette
- Soyez prudent lors de la manipulation pour préserver le motif VOID
- À utiliser avec les imprimantes à transfert thermique
- Conformes à la directive RoHS 2011/65/UE
Spécification
Non autoclavable | |
Tamper-evident | |
Silver | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
No | |
Rectangle | |
-70°C à +100°C | |
0.071 mm | |
1 in | |
38.1 mm |
ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-94°F to +212°F | |
0,0028 in | |
1 x 1,5 in | |
1,5 in | |
25.4 mm |