Learn More
Sartorius Concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors swing-out et 14 ml dans des rotors angulaires acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration plus de 100 fois supérieure.
Marque: Sartorius VS2071
Description
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues.Le concentrateur centrifuge VivaspinTM 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml.Équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration plus de 100 fois supérieure.
Les concentrateurs par centrifugation Vivaspin™ 20 ont été développés pour offrir une flexibilité de volume et une performance accrues. Le Vivaspin™ 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tube à centrifuger de 50 ml. Le Vivaspin™ 20 est équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration > 100 fois supérieure. La graduation du volume permet de contrôler le processus de concentration et le fond incliné modifié simplifie le pipetage du concentré final. Pour une plus grande flexibilité des processus, le Vivaspin™ 20 est disponible avec des accessoires et des méthodes de fonctionnement uniques. Pour un dessalage en une étape suite à la concentration, une coupelle de diafiltration remplie de solution tampon est placée sur le concentrateur puis centrifugée pour atteindre un dessalage de 98 %, au lieu de deux centrifugations pour atteindre le même résultat avec la procédure classique de remplissage et de centrifugation. Lorsqu’aucune centrifugeuse adaptée n’est disponible, ou pour le traitement d’un seul échantillon, la filtration sous pression des gaz peut être réalisée en remplissant le Vivaspin™ 20 jusqu’à 15 ml puis en le pressurisant pour la concentration de paillasse. Pour un traitement encore plus rapide, la filtration sous pression des gaz peut être associée à la centrifugation. La filtration sous pression est particulièrement utile pour les échantillons difficiles ou visqueux tels que le sérum, lors de l’utilisation d’une température de traitement basse ou en règle générale lorsqu’un minimum de temps de traitement est essentiel.
- Membrane en PES à débit élevé
- Haute récupération du rétentat > 90 %
- Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Compatibilité universelle du rotor
- Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
- Récupération pratique du concentrat par pipetage
- Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
- Concentration 100 fois avec deux membranes verticales
- Option supplémentaire pour un fonctionnement sous pression
Compatibilité du rotor
Veuillez noter : Le Vivaspin™ 20 (30 mm × 116 mm) est conçu pour s’adapter aux rotors pouvant accueillir des tubes à fond conique Falcon de 50 ml, par exemple Beckman Allegra 25R avec rotor libre TS-5.1-500 avec godets BUC 5 et adaptateurs 368327 ; rotor à angle fixe Beckman TA-10.250 25° avec adaptateurs 356966 ; Multifuge 3 S-R avec rotor de basculement 75006445 avec godets 75006441 et adaptateurs pour tubes à fond conique Falcon 50 ml. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour les rotors acceptant seulement les tubes à fond rond de 29 mm × 105 mm, par exemple, Sorvall SS34 Beckmann JA 20. Si votre rotor accepte uniquement les tubes à fond rond de 29 mm × 105 mm, veuillez utiliser le Vivaspin™ , qui convient aussi bien aux tubes à centrifuger à fond conique et rond
Spécification
Single-use | |
Centrifuge | |
0,2 μm | |
20 mL | |
12/boîte | |
14 mL (rotor à angles fixes), 20 mL (rotor à godets oscillants) |
Ultrafiltration | |
PES | |
0,2 μm | |
Non-sterile | |
Centrifugal Concentrator | |
116 mm |