Learn More
Sartorius Concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20
Code produit. 10365171 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Pack de démarrage, 2 de chaque : 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da
Quantité:
12/boîte
48/boîte
48/paquet
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
Porosité:
0,2 μm
Code produit. 10365171
Marque: Sartorius VS2062
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors swing-out et 14 ml dans des rotors angulaires acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration plus de 100 fois supérieure.
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues.Le concentrateur centrifuge VivaspinTM 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml.Équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration plus de 100 fois supérieure.
Les concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 20 ont été développés pour offrir une flexibilité de volume et une performance accrues. Le Vivaspin™ 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tube à centrifuger de 50 ml. Le Vivaspin™ 20 est équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration > 100 fois supérieure. La graduation du volume permet de contrôler le processus de concentration et le fond incliné modifié simplifie le pipetage du concentré final. Pour une plus grande flexibilité des processus, le Vivaspin™ 20 est disponible avec des accessoires et des méthodes de fonctionnement uniques. Pour un dessalage en une étape suite à la concentration, une coupelle de diafiltration remplie de solution tampon est placée sur le concentrateur puis centrifugée pour atteindre un dessalage de 98 %, au lieu de deux centrifugations pour atteindre le même résultat avec la procédure classique de remplissage et de centrifugation. Lorsqu’aucune centrifugeuse adaptée n’est disponible, ou pour le traitement d’un seul échantillon, la filtration sous pression des gaz peut être réalisée en remplissant le Vivaspin™ 20 jusqu’à 15 ml puis en le pressurisant pour la concentration de paillasse. Pour un traitement encore plus rapide, la filtration sous pression des gaz peut être associée à la centrifugation. La filtration sous pression est particulièrement utile pour les échantillons difficiles ou visqueux comme le sérum, lors de l’utilisation de faibles températures de traitement ou plus généralement lorsque le temps minimum de traitement est un élément essentiel.
  • Membrane en PES à flux élevé
  • Haute récupération du rétentat > 90 %
  • Double membrane verticale pour une concentration ultra-rapide
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
  • Récupération pratique du concentré par pipetage
  • Graduation du volume pour un contrôle / une lecture faciles
  • Concentration 100 fois supérieure grâce aux doubles membranes verticales
  • Option supplémentaire pour un fonctionnement pressurisé
Compatibilité du rotor
Remarque : le Vivaspin™ 20 (30 mm × 116 mm) est conçu pour s’adapter aux rotors pouvant accepter les tubes à fond conique Falcon de 50 ml, par exemple Beckman Allegra 25R avec rotor libre TS-5.1-500, godets BUC 5 et adaptateurs 368327 ; rotor à angle fixe de 25° Beckman TA-10.250 avec adaptateurs 356966 ; Multifuge 3 S-R avec rotor libre 75006445 et godets et adaptateurs 75006441 pour tubes à fond conique Falcon de 50 ml. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour convenir aux rotors acceptant seulement les tubes à fond rond de 29 mm × 105 mm, comme le Sorvall SS34 ou le Beckmann JA 20. Si votre rotor accepte uniquement les tubes à fond rond de 29 mm × 105 mm, veuillez utiliser le Vivaspin™ 15, qui convient aussi bien aux tubes à centrifuger à fond conique qu’aux tubes à fond rond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Single-use
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifuge
Matériau (membrane) PES
MWCO 1000 kDa
Volume d’échantillon 20 mL
Stérilité Non-sterile
Quantité 48/paquet
Type Centrifugal Concentrator
Volume (métrique) 14 mL
Longueur (métrique) 116 mm