Learn More
Sartorius™ Unité de centrifugation en PC / PP Vivacon™
Marque: Sartorius™ VN01H21ETO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
PCR | |
30 kDa | |
Polycarbonate, Polypropylène | |
ADN | |
0,1 à 0,5 mL |
Polycarbonate, Polypropylène | |
Concentration, dessalage, échange de tampon | |
25 / boîte | |
Unité de centrifugation Vivacon 500 |