Learn More
Sartorius Concentrateur d’ADN Vivacon™ 500
aucune valeur
Marque: Sartorius VN01H22
Description
Pour un maximum de 500 μl, les modèles Vivacon™ 500 sont des unités de centrifugation destinées à une concentration d’ADN rapide et un échange de tampon d’échantillons de 500 μl.Ils sont également le produit de choix pour les applications de fractionnement des protéines.L’utilisation de membranes Hydrosart™ entraîne des niveaux de récupération élevés à partir d’échantillons dilués.
Les Vivacon500 sont des dispositifs de centrifugation destinés aux applications de concentration d’ADN et d’échange de tampon pour les échantillons de 500 μl maximum. Ils sont également le produit de choix pour les applications de fractionnement des protéines dans cette plage de volume. Afin d’optimiser les performances avec les échantillons très dilués, comme par exemple les échantillons médico-légaux, le dispositif Vivacon 500 est équipé de membranes en cellulose régénérée Hydrosart™ brevetées dotées de propriétés de liaison non spécifique extrêmement faible et d’un débit élevé. Des taux de récupération élevés et une excellente reproductibilité sont associés à un grand confort grâce à la graduation du volume et les seuils de poids moléculaire imprimés sur les dispositifs individuels. Le Vivacon 500 dispose d’une conception de membrane horizontale qui est idéale pour le fractionnement de l’ADN (élimination de l’amorce) ainsi que le fractionnement des protéines (élimination des peptides). La possibilité d’une centrifugation inverse après le traitement des échantillons garantit la récupération totale du concentrat, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec des faibles concentrations d’échantillons.
- Manipulation pratique dans les rotors à angle fixe
- Matériau à liaison faible
- Possibilité de centrifugation inverse
- Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif
- Récupération complète et hautement reproductible du concentrat
Spécification
50 ng/ml | |
Corps en polycarbonate, récipient de filtrat en polypropylène | |
30 000 | |
Concentration d’ADN, dessalage, échange de tampon, fractionnement | |
Lot de 100 | |
Concentrateur Vivacon 500 | |
<5 μL | |
1,77 in | |
4,5 cm | |
0,48 in |
18 min | |
Cellulose régénérée Hydrosart | |
0,32 cm2 | |
5000 ×g | |
ADN, peptide | |
0,5 ml | |
4,5 x 1,24cm (1,77 x 0,48 in) | |
1,87 in | |
4,75 cm | |
1,24 cm |