Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 2 125 kDa
BIOPHARMA
Unités de centrifugation pour une concentration d’ADN et l’échange de tampon rapides d’échantillons de 2 ml.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ VN02H82
Code produit. 15943040
  • 815.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Produit de choix pour les applications de fractionnement de protéines.
  • L’utilisation de membranes Hydrosart entraîne des récupérations élevées à partir d’échantillons dilués.
  • Récupération complète et hautement reproductible du concentrat.
  • Capacité de rotation inverse.
  • Concentration d’échantillons d’ADN génomique ou de peptides pouvant atteindre 0,5 ml.
  • Matériau à liaison faible.
  • Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif.
  • Certaines coupes sont disponibles stériles et exemptes d’ADN pour des applications médico-légales.
  • Test de qPCR sur 55 cycles avec une limite de détection vérifiée < 2 pg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
MWCO : 125 000 Daltons
100 / boîte
Corps de concentrateur en polycarbonate, récipient de filtration en polypropylène, membrane en acétate de cellulose
0,1 à 2,0 ml, volume d’arrêt mort : 55 µl
Dispositif d’ultrafiltration de centrifugation