Learn More
Vitlab™ Pissettes à col étroit VITsafe™ avec étiquettes
Code produit. 11887900
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Dichlorométhane
Eau distillée
Isopropanol
Éthanol
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11887900
Marque: Vitlab™ 1332869
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez rapidement et facilement les milieux grâce à ces pissettes à code couleur. Les pissettes à col étroit VITsafe™ avec textes descriptifs imprimés sont dotées d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux du milieu optimisé grâce à la pointe de prélèvement continue et fine du tube de pulvérisation.
  • Flacons en PEBD (ou PP pour l’acétone et le MEK), avec tube de pulvérisation en PP
  • Le système VENT-CAP élimine pratiquement presque tout à fait les fuites et empêche au maximum toute surpression statique
  • Code couleur pour faciliter l’identification visuelle du support
Les flacons sont dotés d’un marquage de sécurité durable conformément à la directive (CE) n°1272/2008 (GHS), indiquant toutes les informations importantes :
  • Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
  • Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
  • Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Enregistrement et stockage
Comprend Tube de pulvérisation et mentions légales
Matériau PEBD
Nb par paquet 12/boîte
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 180 mm
Type de produit Pissette
Chemical Label Éthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 74 mm
Type de bouchon Ventilé