Learn More
Heidolph instruments Tubulure Viton™
Utilisez cette tubulure lorsque vous avez besoin d’une excellente résistance aux acides à des températures élevées.La tubulure Heidolph™ Viton™ est lisse, biocompatible et inerte.
Marque:  Heidolph instruments 525-53000-00
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.10600kg
Code produit. 10065751
  • 83.00€ / 1m
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Résiste aux solvants et produits corrosifs à des températures élevées.
Spécification
Spécification
Autoclavables
1,6 mm
0,8
Verre borosilicaté
Non stérile
0,7 à 1/7 bar