Learn More
Aalborg™ Cadre en acier inox à joint torique Viton A avec bouchon
Click to view available options
Dimensions:
2 tubes, 150 mm
3 tubes, 150 mm
4 tubes, 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tubes de mesure nervurés ou cannelés facilitent des mesures stables et précises
- Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
- Collecte à l’entrée ou à la sortie
- Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
- Compatibilité chimique
- Moyens de montage simples
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Débitmètre de gaz / liquide à 4 tubes 150 mm |
| Type | Cadre |
| Comprend | Bouchon et collecteur |
| Dimensions | 4 tubes, 150 mm |