Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Béchers Griffin en PP VITLAB™
Code produit. 15752086
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15752086
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 607081
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les béchers Griffin en PP Vitlab™ possèdent des graduations bleues gravées en relief, faciles à lire, pour des mesures de précision.
En PP très transparent pour une visibilité optimale.
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
  • Adaptés aux denrées alimentaires
  • Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 1,65 in
Diamètre (métrique) externe 4,2 cm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PP
À utiliser avec (application) À usage général
Hauteur (impériale) 2,36 in
Hauteur (métrique) 6 cm
Incréments 10 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 257°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 125°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Griffin