Learn More
Thermo Scientific™ Kits 2 QC Vitek™
Bénéficiez d’une récupération plus rapide, d’une viabilité améliorée et de capacités d’isolement direct avec des organismes CQ fabriqués à l’aide d’une technologie exclusive unique de préservation sur gel.
Marque: Thermo Scientific™ R4652019
1393.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez une bonne performance, des résultats de tests cliniques reproductibles et une évaluation microbiologique fiable des échantillons pharmaceutiques et alimentaires avec les organismes de contrôle qualité Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Les kits de contrôle qualité Thermo Scientific™ Vitek™ 2 incluent des organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi au format Culti-Loops, qui sont des oeses bactériologiques jetables prêtes à l’emploi contenant des microorganismes viables stabilisés dans une matrice gélifiée unique.
Si vous recherchez des résultats de qualité fiables, faites confiance aux organismes de contrôle qualité Thermo Scientific, fruits de plus de 30 ans d’expertise dans la fabrication et le conditionnement des micro-organismes contrôlés.
Facilité d’utilisation
- Diminuez les coûts inutiles et la perte de temps grâce à une anse d’ensemencement direct ne nécessitant aucune réhydratation.
Performances
- Obtenez une viabilité et une récupération accrues grâce aux organismes préservés sur gel.
Économies
- Consolidez vos commandes et les frais d’expédition en passant par un seul fournisseur pour vos milieux de culture haute qualité et organismes de contrôle qualité.
Confiance
- Bénéficiez d’une traçabilité totale avec les souches ATCC™ sous licence
Efficacité
- Disposez d’une documentation précise et pratique grâce aux étiquettes détachables et transférables.
Sécurité
- Réduisez le risque de contamination et d’infection grâce à un produit qui ne nécessite aucune manipulation d’organismes.
- Plus de 600 organismes de contrôle qualité, dont des kits pratiques pour les systèmes d’identification couramment utilisés
- Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
- Membre du programme ATCC™ Licensed Derivative
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
*L’emblème ATCC Licensed Derivative™, le logo ATCC Licensed Derivative™ et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™. Thermo Fisher Scientific détient une licence lui permettant d’utiliser ces marques commerciales et de vendre les produits dérivés des cultures ATCC™.
Spécification
Streptococcus pneumoniae | |
2°C à 8°C | |
Culti-Loops | |
CQ qualitatif |
Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA | |
Kit de CQ Vitek 2 AST-GP/7 | |
Panel d’organismes | |
5 anses/boîte |