Learn More
Vitamine K1, MP Biomedicals™
Code produit. 11427501 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 11427501
Marque: MP Biomedicals 0210328301
Identifiants chimiques
CAS 84-80-0
Formule moléculaire C31H46O2
Poids moléculaire (g/mol) 450.707
Clé InChI MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonyme vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
CID PubChem 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Nom IUPAC 2-méthyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl]naphthalène-1,4-dione
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin K1
Couleur Jaune
Densité 0.984
Quantité 1 g
Poids de la formule 450.68
Forme physique Liquide visqueux