Learn More
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
100 ml (avec couvercle)
10 ml
25 ml
25 ml (divisé)
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Conditionnement individuel
Emballage individuel
En vrac
Quantité:
10/sachet x 10 ; 100/boîte
100/boîte
100/carton
20/sachet x 10 ; 200/boîte
200 po 20 sachets de 10
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
Description
- En PS avec base à coins découpés
- Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
- Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
- Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
- Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
- Disponibles dans des volumes de 25 ml, 50 ml, 100 ml et 1,8 litres ; volume de 25 ml disponible avec le modèle divisé pour le pipetage multicanaux simultané de deux réactifs
- Modèle 100 ml (réf. 21-385-111) fourni avec couvercle
- Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Apyrogène |
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 25 ml (divisé) |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| À utiliser avec (application) | General Liquid Handling |
| Hauteur (impériale) | 7,5 in |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Conditionnement | En vrac |
| Afficher plus |