Learn More
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
GREENER_CHOICE
Code produit. 11945722
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
100 ml (avec couvercle)
10 ml
25 ml
25 ml (divisé)
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Conditionnement individuel
Emballage individuel
En vrac
Quantité:
10/sachet x 10 ; 100/boîte
100/boîte
100/carton
20/sachet x 10 ; 200/boîte
200 po 20 sachets de 10
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
Code produit. 11945722
Marque: VistaLab™ Technologies 30542002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception à double bac intégré unique optimisant la récupération des réactifs
  • En PS avec base à coins découpés
  • Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
  • Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
  • Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
  • Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
  • Disponibles dans des volumes de 25 ml, 50 ml, 100 ml et 1,8 litres ; volume de 25 ml disponible avec le modèle divisé pour le pipetage multicanaux simultané de deux réactifs
  • Modèle 100 ml (réf. 21-385-111) fourni avec couvercle
  • Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Certifications/Conformité Apyrogène
Couleur blanc
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) General Liquid Handling
Hauteur (impériale) 7 in
Longueur (impériale) 13 in
Conditionnement En vrac
Quantité 20/sachet x 10 ; 200/boîte
Largeur (impériale) 13 in
Autoclavable Not Autoclavable
Canaux 1
Jetable Oui
Forme du fond V-bottom