Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteur à volume fixe Ovation™ ; à course unique
Suit naturellement les contours de la paume
301.00€ - 1460.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Micro-pipetage / transfert de liquide |
Code produit | Marque | Précision | Volume (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Volume (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11932225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0010 |
±1,0 %, 0,30% | 20 μl | Pipeteur à course unique |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11942225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0020 |
±1,4%, 0,60% | 25 μl | Pipeteur à course unique |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11952225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0025 |
±0,8%, 0,24% | 50 μl | Pipeteur à course unique |
301.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11962225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0050 |
±0,8%, 0,15% | 100 μl | Pipeteur à course unique |
301.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11972225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0100 |
±0,8%, 0,15% | 200 μl | Pipeteur à course unique |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11902235
|
VistaLab™ Technologies
1157-0500 |
±0,8%, 0,20% | 500 μl | Pipeteur à course unique |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11922235
|
VistaLab™ Technologies
1157-1000 |
±0,8%, 0,15% | 1000 μl | Pipeteur à course unique |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11912235
|
VistaLab™ Technologies
1157-0999 |
±1,5 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %, 0,50 %/0,15 %/0,15 %/0,15 % | 10 µl/100 µl/200 µl/1 000 µl | Pipette à volume fixe |
1460.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11922245
|
VistaLab™ Technologies
1257-0002 |
± 1,5%, 0,90% | 2 µl | Pipette à deux courses |
333.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11986885
|
VistaLab™ Technologies
1257-0050 |
±0,8%, 0,24% | 50 μl | Pipette à deux courses |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11946895
|
VistaLab™ Technologies
1257-1000 |
±0,8%, 0,15% | 1000 μl | Pipette à deux courses |
327.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Fonctionnement à course unique.
- Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Tenue confortable dans la paume de votre main
- Le bouton de libération d'énergie stocke l'énergie capturée lors de l'acquisition de pointes et utilise l'énergie pour repousser la pointe d’une légère pression sur un bouton
- Améliore significativement les positions et les forces associées au pipetage
- Le piston à adhérence de forme à faible force permet à l’utilisateur de contrôler manuellement la vitesse d’aspiration et de distribution avec un minimum d’efforts
- La buse avec filtre remplaçable empêche la contamination du pipeteur
- Repose solidement sur le comptoir avant, pendant et après le travail — sans aucun risque de contamination
- Étalonnage en laboratoire ajusté à l’aide d’un logiciel interne
Spécification
Non autoclavable | |
1 | |
Non stérile | |
Micro-pipetage / transfert de liquide |