Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 8 canaux
Programmation directe et simple associée à une exactitude et une précision fiables et homogènes
Marque: VistaLab™ Technologies 1160-0250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception ergonomique guidée par le confort avec fonctions électroniques pour des procédures répétitives
- Dotés d’un système d’acquisition de pointes qui fournit un signal de retour positif pour indiquer que chaque pointe est solidement installée et scellée ; aucune manipulation manuelle n’est nécessaire
- Une fois le pipetage terminé, toutes les pointes sont éliminées d’une légère pression sur un bouton
- Équipés de plusieurs commandes de distribution, de pipette, de pipette inverse, de mélange et de dilution en série et de fonctions de manipulation de liquides avec rappel des réglages de volume stockés
- Disponibles sur les modèles pour gauchers et droitiers avec écran LCD correctement placé
- Pour la distribution de liquides de précision de 0,5 à 1250 μl
Spécification
±0,8 % à 250 μl, ±1 % à 125 μl, ±2,5 % (à 25 μl) | |
Non | |
Bleu | |
Pipette Tip (300 μL) | |
Polycarbonate / ABS | |
8 | |
Non stérile | |
5 à 250 μl | |
Ergonomique | |
1 μl | |
Garantie limitée de 2 ans | |
8 in | |
Batterie lithium-ion rechargeable, bloc d'alimentation Ovation |
Pointe moyenne | |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
Droitier | |
Technologies Ovation™ | |
Pipette électronique | |
LCD | |
Bloc d'alimentation avec adaptateur, support d'étagère | |
1 de chaque | |
8 in | |
6 in, |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 8 canaux > Droitier ; bleu ; plage de volume : 5 à 250 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu