Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 8 canaux
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 20 μL
2 à 125 μL
25 à 1250 μL
5 à 250 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Vert
Violet
Modèle:
Droitier
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception ergonomique guidée par le confort avec fonctions électroniques pour des procédures répétitives
- Dotés d’un système d’acquisition de pointes qui fournit un signal de retour positif pour indiquer que chaque pointe est solidement installée et scellée ; aucune manipulation manuelle n’est nécessaire
- Une fois le pipetage terminé, toutes les pointes sont éliminées d’une légère pression sur un bouton
- Équipés de plusieurs commandes de distribution, de pipette, de pipette inverse, de mélange et de dilution en série et de fonctions de manipulation de liquides avec rappel des réglages de volume stockés
- Disponibles sur les modèles pour gauchers et droitiers avec écran LCD correctement placé
- Pour la distribution de liquides de précision de 0,5 à 1250 μl
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,8 % à 125 μl, ± 1 % à 62,5 μl, ± 3 % (à 12,5 μl) |
| Pointes compatibles | Petite pointe |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette Tip (200 μL) |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polycarbonate / ABS |
| Modèle | Droitier |
| Afficher plus |