Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 12 canaux
Programmation directe et simple associée à une exactitude et une précision fiables et homogènes
1955.00€
Spécification
Espacement de cônes réglable | Non |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Réutilisable |
Grip Type | Ergonomique |
Matériau | Polycarbonate / ABS |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11937564
|
VistaLab™ Technologies
1060-0125 |
2 à 125 μL | Vert | Droitier |
1955.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11917564
|
VistaLab™ Technologies
1060-0020 |
0,5 à 20 μl | Jaune | Droitier |
1955.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11972205
|
VistaLab™ Technologies
1060-0850 |
25 à 850 μl | Gris | Droitier |
1955.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11952205
|
VistaLab™ Technologies
1060-0250 |
5 à 250 μL | Bleu | Droitier |
1955.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Conception ergonomique guidée par le confort avec fonctions électroniques pour des procédures répétitives
- Dotés d’un système d’acquisition de pointes qui fournit un signal de retour positif pour indiquer que chaque pointe est solidement installée et scellée ; aucune manipulation manuelle n’est nécessaire
- Une fois le pipetage terminé, toutes les pointes sont éliminées d’une légère pression sur un bouton
- Équipés de plusieurs commandes de distribution, de pipette, de pipette inverse, de mélange et de dilution en série et de fonctions de manipulation de liquides avec rappel des réglages de volume stockés
- Disponibles sur les modèles pour gauchers et droitiers avec écran LCD correctement placé
- Pour la distribution de liquides de précision de 0,5 à 850 μl
Spécification
Non | |
Réutilisable | |
Polycarbonate / ABS | |
Non stérile | |
LCD |
Non autoclavable | |
Ergonomique | |
12 | |
Pipette électronique | |
Ergonomique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 12 canaux