Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettes à volume fixe édition spéciale MLA™ D-Tipper™
GREENER_CHOICE
La conception effilée fine et l’emplacement du mécanisme de débasculement offrent un accès facile aux tubes étroits
Marque:  VistaLab™ Technologies 1060PK
Code produit. 16495074
  • 312.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour les procédures répétitives de pipetage
  • Action en une course unique douce
  • Avec éjecteur de pointes intégré
  • Une faible force de ressort réduit l’activité musculaire du pouce
  • Recalibrage facile au laboratoire
  • Avec des numéros de série gravés pour améliorer la traçabilité et la tenue des registres d’étalonnage
  • Code couleur : rose
  • Disponible dans une plage de volumes fixes allant de 10 μl à 1000 μl.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Aluminium, acier inoxydable
Insert de buse, touche d’étalonnage
1 de chaque
Durée de vie limitée
1000 µl
Non
9 x 2 po
Non stérile
9 in
Éjecteur de pointe intégré
Rose
Pipette à volume fixe