Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs de précision Brand MLA™
GREENER_CHOICE
Dix modèles à volume fixe de 10 à 1000 μl
Marque:  VistaLab™ Technologies 1028
Code produit. 11995782
  • 247.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
  • Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
  • Manchons à code couleur pour faciliter l’identification du volume
  • Capacité gravée sur le capot
Informations sur la commande
Tailles supplémentaires disponibles. Pour de plus amples informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
plusmn; 1,00%
Marron
Micropipette Tip
F1
Non stérile
300 μl
1 de chaque
9 in
1,5 in
Non autoclavable
Réutilisable
Aluminium, acier inoxydable
1
Pipette de précision
Insert de buse, touche d’étalonnage
Durée de vie limitée
2 po
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs de précision Brand MLA™ > Volume : 300 μl ; Code couleur : Marron