Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs de précision Brand MLA™
Dix modèles à volume fixe de 10 à 1000 μl
Marque: VistaLab™ Technologies 1023
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
- Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
- Manchons à code couleur pour faciliter l’identification du volume
- Capacité gravée sur le capot
Informations sur la commande
Tailles supplémentaires disponibles. Pour de plus amples informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
plusmn; 3,00% | |
Blanc | |
Micropipette Tip | |
F1 | |
Non stérile | |
25 μl | |
1 de chaque | |
9 in | |
1,5 in |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
Pipette de précision | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
Durée de vie limitée | |
2 po |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs de précision Brand MLA™ > Volume : 25 μl ; Code couleur : Blanc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu