Learn More
VistaLab™ Technologies Refroidisseur de réservoir de réactif
Complément adapté aux réservoirs de réactifs VistaLab 100 ml
Marque:  VistaLab™ Technologies 3054-5000
Code produit. 11935742
  • 61.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Trois réservoirs de 100 ml et couvercles.
Description
Description
  • Le refroidisseur réutilisable maintient une température de liquide inférieure à 5°C pendant deux heures maximum
  • En PVC robuste recouvrant un gel bleu clair non toxique à congélation rapide
  • Assure un refroidissement constant sans risque de contamination et sans aléas des bains de glace
Spécification
Spécification
Bleu
Non stérile
6 in
3/Bte
8 in
Non
PVC
Refroidisseur de réservoir
10 in
100 mL