Learn More
PAL International™ Blouses de laboratoire blanches pour visiteurs avec bouton-pression
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
L
2XL
Description
- Structure en tissu polypropylène non tissé souple mais durable
- Résistantes et confortables
- Manchettes ouvertes
- Sans poches
- Emballées individuellement pour chaque visiteur
- Autorisé pour contact alimentaire
- Disponibles uniquement en blanc
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Unisex |
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Ouverte |
Jetable | Oui |
Nbre de poches | Néant |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans les environnements alimentaires |