Learn More
Lecteur de code-barres à grande vitesse VisionMate™ HSX
GREENER_CHOICE
Le lecteur de codes-barres à grande vitesse Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX décode les codes-barres 2D en une seconde seulement. Compatible avec les tubes Matrix™ et Nunc™ dans les portoirs de format 24, 48, 96 et 384.
Marque:  Thermo Scientific Matrix 312850
11000.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17841051
  • 17955.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Lecteur de code-barres à grande vitesse VisionMate™ HSX
Tubes simples, portoir de tubes simple (portoir de 24, 48, 96 et 384)
CSV, XLS, XML, Image, ODBC, TCP/IP
7,9 x 5,9 x 6,3 in (200 x 150 x 160 mm)
Une seconde seulement par portoir
Lecteur de codes-barres haute vitesse
Aucune capacité de stockage interne. Les données sont stockées sur l’ordinateur de l’utilisateur.
Alimentation USB
Pas de batterie, alimentation USB
Tous les tubes à code-barres 2D Thermo Fisher Matrix™ et Nunc™, ECC200, ISO 16022:2006, codes-barres linéaires
Lecteur de codes-barres linéaires magnétiques
12 mois
1 par boîte
USB 2.0+
Écran d’ordinateur de l’utilisateur. Aucun écran n’est fourni avec ce produit.
Aucun écran n’est fourni avec ce produit.
Nom du produit
Lecteur de code-barres à grande vitesse VisionMate™ HSX >