Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de matériaux visqueux
Fonctionne comme une grande seringue en tirant la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur. L’échantillonneur de matériaux visqueux Sampling Systems™ est idéal pour l’échantillonnage des crèmes, des shampooings, des savons, du miel et d’autres matériaux de viscosité moyenne.
Marque:  Sampling Systems™ 7000T-600
Code produit. 15889381
  • 493.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient aux matériaux de viscosité moyenne.
  • Fabriqués en PP, acier inoxydable 316L ou en PTFE
  • Fonctionne comme une grande seringue
  • L’opérateur tire la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur
Spécification
Spécification
Échantillonneur de fluides visqueux
160 mL
25 mm
PTFE
Matériaux à viscosité moyenne
600 mm