Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de matériaux visqueux
Fonctionne comme une grande seringue en tirant la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur. L’échantillonneur de matériaux visqueux Sampling Systems™ est idéal pour l’échantillonnage des crèmes, des shampooings, des savons, du miel et d’autres matériaux de viscosité moyenne.
Marque: Sampling Systems™ 7000T-2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux matériaux de viscosité moyenne.
- Fabriqués en PP, acier inoxydable 316L ou en PTFE
- Fonctionne comme une grande seringue
- L’opérateur tire la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur
Spécification
Échantillonneur de fluides visqueux | |
650 mL | |
25 mm |
PTFE | |
Matériaux à viscosité moyenne | |
2000 mm |