Learn More
Buerkle™ Échantillonneur ViscoSampler
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
160 ml
300 mL
300 ml
650 ml
Longueur (métrique):
60 cm
100 cm
100 cm
200 cm
Matériau:
PTFE, FEP
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aspiration puissante pour milieux visqueux
- Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration
- Pour une utilisation avec les boues, le limon, les échantillons humides d’argile et de sol, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
- Faciles à nettoyer
- Toutes les surfaces sont exemptes de pores et ne comportent pas de fissures
- L’accumulation de saletés est évitée
- Seuls les filetages à vis rondes testés dans le domaine de l’hygiène alimentaire sont utilisés
- Le démontage et le nettoyage sont extrêmement simples
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur ViscoSampler |
| Matériau | PTFE, FEP |
| Comprend | Anneau de raclage |
| Type de poignée | Formulaire en T |
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Apte au contact alimentaire |
| Diamètre (métrique) externe | 32 mm |
| Longueur (métrique) | 100 cm |