Learn More
Buerkle™ Échantillonneur ViscoSampler
Échantillonneur ViscoSampler avec aspiration puissante pour milieux visqueux. Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration. Spécialement conçu pour les substances visqueuses comme les boues, le limon, les échantillons d’argile et de sol humides, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
Marque: Buerkle™ 5331-2200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aspiration puissante pour milieux visqueux
- Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration
- Pour une utilisation avec les boues, le limon, les échantillons humides d’argile et de sol, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
- Faciles à nettoyer
- Toutes les surfaces sont exemptes de pores et ne comportent pas de fissures
- L’accumulation de saletés est évitée
- Seuls les filetages à vis rondes testés dans le domaine de l’hygiène alimentaire sont utilisés
- Le démontage et le nettoyage sont extrêmement simples
Spécification
Échantillonneur ViscoSampler | |
Anneau de raclage | |
650 ml | |
32 mm |
PTFE, FEP | |
Formulaire en T | |
Apte au contact alimentaire | |
200 cm |