Learn More
Heidolph Instruments Turbine VISCO JET™
Idéal pour mélanger des produits visqueux
Marque:  Heidolph Instruments 509-16060-00
Code produit. 10356252
  • 1235.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utile pour les applications impliquant des produits visqueux tels que les pâtes et les gels qui nécessitent un processus d’agitation fiable sans pénétration d’air
  • La forme unique des pâles déclenche un flux intrinsèquement dynamique, qui raccourcit le temps de traitement avec des résultats de mélange nettement meilleurs que ceux des turbines conventionnelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 mm
60 mm
500 mm
500 x 60 x 10 mm
Acier inox V4A
10 mm
Récipient de 80 à 150 mm
200 à 800 tr/min
de 50 à 150 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heidolph Instruments Turbine VISCO JET™ > Dia. de l’arbre : 10 mm ; Longueur : 500 mm ; Vitesse : 200 à 800 tr/min