Learn More
Gibco™ Virus Transport Medium
Code produit. 16637805
Click to view available options
Conditionnement:
1000mL
20L
Quantité:
1 L
Code produit. 16637805
Marque: Gibco™ A48750DK
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution prête à l’emploi contenant une solution saline équilibrée de Hank, du SVF inactivé par la chaleur, du sulfate de gentamicine et de l’amphotéricine B.
Kit de transport d’échantillons susceptibles de contenir un virus
Le milieu de transport viral Gibco convient au transport d’échantillons susceptibles de contenir un virus. Il s’agit d’une solution prête à l’emploi contenant une solution saline équilibrée de Hank, du SVF inactivé par la chaleur, du sulfate de gentamicine et de l’amphotéricine B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu de transport de virus
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sans additif Sans glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Conditions d’expédition Glace carbonique
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.