Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis en verre ambré certifiés MS Virtuoso™ de 9 mm
Code produit. 15636365
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
100 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 15636365
Brand: Thermo Scientific™ 60180VTMSC72LV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Associez un flacon certifié MS pour les applications à haute sensibilité avec une intégrité d’échantillon supérieure à l’aide du système d’identification d’échantillons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Utilisez des flacons propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et vos applications chromatographiques haute sensibilité. Le kit de flacons à vis en verre ambré certifiés MS Thermo Scientific™ Virtuoso™ de 9 mm est conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso, garantissant ainsi le niveau le plus élevé d’intégrité des échantillons en imprimant des données d’échantillons fiables directement sur le patch V du flacon. Le flacon intègre la technologie Advanced Vial Closure System (AVCS) pour éliminer le passage de septa. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité.
Flacons prénettoyés et certifiés avec technologie AVCS
  • Flacons préalablement nettoyés, pour une constance inégalée
  • Conditionnement des flacons préalablement nettoyés : intégrité du produit protégée
  • Les bouchons d’une très grande pureté sont emballés dans des récipients hermétiques refermables
  • La technologie AVCS minimise le risque d’enfoncement des septa
  • Le bouchon conçu avec un point d’arrêt évite tout serrage insuffisant ou excessif afin de garantir une étanchéité optimale et uniforme en toute occasion
Qualité intégrée
  • Comprend un bouchon de septa lié en PTFE / silicone
  • Le flacon est fabriqué en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (51A)
  • Entièrement testés par lots par plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels
  • Chaque boîte est livrée avec un certificat de conformité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Kit Virtuoso certifié pour la spectrométrie de masse de 9 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 475 μl
Comprend 60180-VT310A et C5000-64B
Nb par paquet 100/boîte
Gamme de produits Virtuose
Hauteur (métrique) 32 mm
Type MacroVial avec insert fileté intégré, filetage de 9 mm
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui