Learn More
Thermo Scientific™ Kit pratique de flacons ambrés à clipser avec ouverture large 11 mm Virtuoso™
Code produit. 15606365
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15606365
Marque: Thermo Scientific™ 60180VT404A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez un niveau élevé d’intégrité des échantillons grâce à un kit pratique de flacons à clipser en verre ambré 11 mm.
Obtenez le plus haut niveau d’intégrité des échantillons possible. Conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™,le flacon ambré à clipser avec ouverture large 11 mm Virtuoso imprime des données d’échantillons fiables directement sur votre flacon en toute occasion. Les flacons sont couplés à des bouchons dans les kits pour votre confort.
L’étiquette V-patch est destinée à l’impression de données DIRECTEMENT sur le flacon à l’aide du système d’identification de flacons Thermo Scientific Virtuoso. Ces flacons en verre ambré de grande qualité, 11 mm, 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre ambré borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (51A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à clipser à ouverture large 11 mm Virtuoso, 2 ml, verre ambré avec étiquette V-Patch
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 ml
Nb par paquet 100 / paquet
Gamme de produits Virtuose
Hauteur (métrique) 32 mm
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Oui