Learn More
3M™ Lunettes de sécurité AP Virtua™
Click to view available options
Couleur de la monture : Transparent ; teinte des verres : Transparent
Description
- Lunettes de sécurité élégantes et de style unisexe
- Monture confortable, résistante aux chocs et légère
- Les verres à haut enveloppement s’adaptent bien contre le visage pour une meilleure couverture
- Écrans de protection latéraux intégraux et protecteur frontal
- La structure moderne offre une couverture et un champ de vision excellents
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Nb par paquet | 20 paires |
Documents
Product Information
Datasheets
7100006209
Taille: 1.8 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité AP Virtua™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu