Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile bleu Virtex™ série 79-700
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
50 paires
Description
- Réutilisable
- Antistatiques conformément à la norme EN1149
- Dotés de la technologie de gestion de l’humidité Aquadri™-Ansell™, qui offre d’excellentes capacités d’absorption de l’humidité et garde vos mains au sec pendant longtemps
- Ces gants ont beaucoup moins tendance à se dégrader que les gants traditionnels en flocons de coton
- Idéaux pour l’assemblage léger dans des conditions sèches, entièrement humides ou huileuses, les essais de moteur et de systèmes, les magasins de peinture et de pulvérisation, la distribution alimentaire
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 7 |
| Modèle | 79 / 700 |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Couleur de manchette de gant | Bleu |
| Type de manchette de gant | Structuré |
| Matériau de revêtement | Aquadri |
| Quantité | 1 paire |
| Afficher plus |