Learn More
Gibco™ Viral Production Cells 2.0
Les cellules de production virale Gibco 2.0 sont une lignée cellulaire clonale dérivée de la lignée cellulaire parentale HEK293F ; elles constituent un composant essentiel du système de production AAV sans assistance AAV-MAX.
1202.00€ - 5040.00€
Spécification
État des cellules | Congelé |
---|---|
Lignée cellulaire | Cellules de production virale 2.0 |
Type de cellule | Rein (embryonnaire) |
Culture Type | Culture cellulaire en suspension |
Forme | Congelé |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17391889
|
Gibco™
A49784 |
1 flacon |
1202.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17661546
|
Gibco™
A51218 |
6 flacons |
5040.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les cellules de production virale Gibco 2.0 sont une lignée cellulaire clonale dérivée de la lignée cellulaire parentale HEK293F
- Elles constituent un composant essentiel du système de production AAV sans assistance AAV-MAX
- Les cellules ont été adaptées au milieu de production virale chimiquement défini et sont conservées dans une culture en suspension dans ce milieu.
- Les cellules de production virale 2.0 sont hautement transfectables à l’aide du kit de transfection AAV-MAX pour la production de virus associés aux adénovirus (AAV)
- Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables/ml dans un milieu de production virale et 10 % de DMSO
- Les cellules doivent être décongelées directement dans un milieu de production virale complété par 4 mM de GlutaMAX supplémentaires (réf.35050038) pour des performances optimales
Caractéristiques des cellules de production virale 2.0 :
- Lignée cellulaire clonale, dérivée du 293F, hautement productrice
- Absence de l’antigène grand T SV40
- Optimisées pour une culture en suspension haute densité (>12 millions de cellules/ml) dans un milieu chimiquement défini
- Permettent la production de titres AAV élevés, supérieurs à 5 x 1010 vg/ml (non purifiés)
- Évolutivité robuste et stabilité de passage
Spécification
Congelé | |
Rein (embryonnaire) | |
Congelé | |
Production d’AAV | |
1 x 107 cellules | |
Cellules de production virale |
Cellules de production virale 2.0 | |
Culture cellulaire en suspension | |
Humain | |
Milieu de production virale Gibco | |
AAV-MAX | |
Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.