Learn More
Thermo Scientific™ Kits capillaires Viper™ pour les systèmes LC Vanquish spécifiques aux applications
Augmentez votre productivité, gagnez en confiance et accélérez le développement de méthodes à l’aide de flux LC spécifiques aux applications.
Marque: Thermo Scientific™ 6036.2010
Description
Améliorez la résolution chromatographique en minimisant le volume mort grâce aux systèmes de raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ Viper. Ces kits pré-assemblés vous permettent de connecter rapidement des systèmes, des vannes et des colonnes LC pour des connexions fluidiques HPLC et U-HPLC sans fuite. Idéaux pour exécuter des flux d’application spécifique avec vos systèmes HPLC et LC-MS, comme les systèmes LC de développement de méthodes Thermo Scientific™ Vanquish™, les systèmes 2D-LC en ligne Thermo Scientific Vanquish ou les systèmes U-HPLC Thermo Scientific Vanquish Duo.
Consultez les ressources Viper et nanoViper
Quatre flux de travail pris en charge. Deux chemins d’écoulement. Un système intégré.- Augmentez votre débit d’échantillons
- Libérez de l’espace précieux sur la paillasse
- Améliorer les connaissances qualitatives et quantitatives sur les échantillons
- Réduisez votre coût par échantillon
- Rationalisez votre flux de travaux à l’aide d’outils logiciels intelligents
Doublez votre cadence, approfondissez l’analyse de vos échantillons et utilisez mieux votre espace de paillasse grâce au flux de travail Vanquish Duo pour LC double, un LC double canal, pour améliorer le retour sur investissement.
Vanquish Duo pour LC en tandem ou LC-MSAugmentez la cadence et le retour sur investissement de votre laboratoire grâce au flux de travail Vanquish Duo pour LC en tandem ou LC-MS, un instrument de régénération hors ligne des colonnes, afin d’utiliser efficacement votre détecteur ou votre spectromètre de masse et d’optimiser le rendement.
Vanquish Duo pour Transcend Duo LX-2Doublez le débit de votre application LC-MS avec le Vanquish Duo pour Transcend Duo LX-2. Exécutez jusqu’à deux applications simultanément avec un LC multicanal tout en bénéficiant de la robustesse, des performances et de la facilité d’utilisation intégrées à la plateforme Vanquish.
Vanquish Duo pour LC à gradient inverséAméliorez les capacités de quantification de votre laboratoire avec le Vanquish Duo pour gradient inversé, qui utilisent la détection d’aérosols chargés unique et universelle pour quantifier tous les composés non volatils et semi-volatils, même lorsqu’aucun étalon de référence n’est disponible.
Plus de productivité en toute simplicité- Gagnez du temps lors de la formation des utilisateurs grâce aux assistants du système d’acquisition et de traitement des données de chromatographie (CDS) Thermo Scientific™ Chromeleon™ pour une utilisation avec les systèmes Vanquish Duo.
- Contrôlez deux chemins d’écoulement indépendants à partir d’une interface utilisateur unique avec le logiciel CDS Chromeleon entièrement conforme.
- Gagnez du temps grâce au logiciel CDS Chromeleon pour l’analyse des données.
- Intégration transparente avec une spectrométrie de masse ou un autre détecteur.
Spécification
Kit Viper pour Vanquish Duo pour gradient inverse | |
Systèmes UHPLC Vanquish Flex, systèmes UHPLC Vanquish Horizon | |
1 500 bars | |
Kit capillaire avancé |
Quantification sans étalon avec détection d’aérosols chargés | |
MP35N | |
Viper |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté