Learn More
Violanthrone-79, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La violanthrone 79 est un semi-conducteur organique à canal n utilisé contrôler l’interface de la méta-diode conventionnelle de type n.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Réfrigéré. Incompatible avec les oxydants forts.
La violanthrone 79 est un semi-conducteur organique à canal n utilisé contrôler l’interface de la méta-diode conventionnelle de type n.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Réfrigéré. Incompatible avec les oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Violanthrone-79 |
CAS | 85652-50-2 |
Point de fusion | 193°C to 196°C |
Formule moléculaire | C50H48O4 |
Numéro MDL | MFCD00491570 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | violanthrone-79, violanthrone 79, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,16,17-bis octyloxy, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,1, 16,17-bis n-octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy-anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde-benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. |
Clé InChI | LLPQZABTDLOYAL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCCCCCOC1=C2C3=C(C=CC4=C3C(=C1)C5=CC=CC=C5C4=O)C6=C7C2=C(C=C8C7=C(C=C6)C(=O)C9=CC=CC=C98)OCCCCCCCC |